Imprimer
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline
PC6241-1G PC6241-5G
APOSPC6241-1GEA 23.2 EUR
APOSPC6241-1G APOSPC6241-5G
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
8-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134577
Numéro CAS: 23779-96-6