Imprimer
1,1,1-Trifluoro-3-phénylacetone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone, (3,3,3-Trifluor-2-propanoyl)benzene, 1,1,1-Trifluoro-3-phenylpropan-2-one
PC6229M-1G PC6229M-25G PC6229M-5G
APOSPC6229M-1GEA 43.5 EUR
APOSPC6229M-1G APOSPC6229M-25G APOSPC6229M-5G
1,1,1-Trifluoro-3-phénylacetone 98%
1,1,1-Trifluoro-3-phénylacetone
Formule: C₉H₇F₃O
Poids moléculaire: 188.15 g/mol
Point d'ébullition: 51…52 °C/2mmHg
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068171
Numéro CAS: 350-92-5
UN: 1224
ADR: 3 III