Imprimer
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N-Phenylbis(trifluoromethanesulphonimide)
PC6227-25G PC6227-5G PC6227-100G
APOSPC6227-25GEA 24.8 EUR
APOSPC6227-25G APOSPC6227-5G APOSPC6227-100G
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 98%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Formule: C₈H₅F₆NO₄S₂
Point de fusion: 101…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000404
Numéro CAS: 37595-74-7