Imprimer
(±)-1-Phényl-2,2,2-trifluoroéthanol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6224-1G PC6224-5G
APOSPC6224-1GEA 27.7 EUR
APOSPC6224-1G APOSPC6224-5G
(±)-1-Phényl-2,2,2-trifluoroéthanol 99%
(±)-1-Phényl-2,2,2-trifluoroéthanol
Formule: C₆H₅CH(OH)CF₃
Point d'ébullition: 57…59 °C/2mmHg
Densité: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004498
Numéro CAS: 340-05-6
EINECS: 206-429-1