Imprimer
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6207-100MG PC6207-250MG
APOSPC6207-100MGEA 29 EUR
APOSPC6207-100MG APOSPC6207-250MG
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅HCl₂F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176599
Numéro CAS: 785777-98-2