Imprimer
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6204-100G PC6204-25G PC6204-5G
APOSPC6204-100GEA 148 EUR
APOSPC6204-100G APOSPC6204-25G APOSPC6204-5G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂S
Point de fusion: 159…163 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040906
Numéro CAS: 330-17-6