Imprimer
α,α,α,2,6-Pentafluorotoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Difluorobenzotrifluoride
PC6200-25G PC6200-5G PC6200-100G
APOSPC6200-25GEA 207 EUR
APOSPC6200-25G APOSPC6200-5G APOSPC6200-100G
α,α,α,2,6-Pentafluorotoluène
α,α,α,2,6-Pentafluorotoluène
Formule: C₇H₃F₅
Point d'ébullition: 106…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412213
Numéro CAS: 64248-60-8
UN: 1993
ADR: 3,III