Imprimer
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,5-Difluorobenzotrifluoride
PC6199-1G PC6199-5G
APOSPC6199-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6199-1G APOSPC6199-5G
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluène 97%
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluène
Formule: C₇H₃F₅
Point d'ébullition: 107…108 °C
Point de fusion: –14 °C
Densité: 1,424 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042494
Numéro CAS: 393-38-4