Imprimer
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6191-1G PC6191-5G PC6191-10G
APOSPC6191-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6191-1G APOSPC6191-5G APOSPC6191-10G
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅FO₃
Point de fusion: 214…215 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11846515
Numéro CAS: 860296-12-4