Imprimer
Nonafluorovaleric acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6184-25G PC6184-5G
APOSPC6184-25GEA 108 EUR
APOSPC6184-25G APOSPC6184-5G
Nonafluorovaleric acid
Nonafluorovaleric acid
Formule: C₅HF₉O₂
Point d'ébullition: 82 °C/85mmHg
Densité: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040211
Numéro CAS: 2706-90-3
EINECS: 220-300-7
UN: 3265
ADR: 8,II