4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄BrF₃O₂ Point de fusion: 116…121 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07787468 Numéro CAS: 320-31-0 |