3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluoro-1-octène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₃F₁₃ Point d'ébullition: 106…107 °C Densité: 1,58 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 20 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00039249 Numéro CAS: 25291-17-2 EINECS: 246-791-8 UN: 1993 ADR: 3,II |