Imprimer
4-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6156-1G PC6156-500MG PC6156-5G
APOSPC6156-1GEA 207 EUR
APOSPC6156-1G APOSPC6156-500MG APOSPC6156-5G
4-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
4-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formule: C₉H₇FN₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11643395
Numéro CAS: 1098351-44-0