Imprimer
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6153-1G PC6153-500MG
APOSPC6153-1GEA 295 EUR
APOSPC6153-1G APOSPC6153-500MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
Point de fusion: 79…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06208180
Numéro CAS: 503437-19-2