Imprimer
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6142-1G PC6142-250MG
APOSPC6142-1GEA 252 EUR
APOSPC6142-1G APOSPC6142-250MG
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111688
Numéro CAS: 503172-42-7