Imprimer
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6141-1G PC6141-500MG
APOSPC6141-1GEA 314 EUR
APOSPC6141-1G APOSPC6141-500MG
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Point de fusion: 106…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111691
Numéro CAS: 150780-40-8