2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₃ClF₃NOS Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11845754 Numéro CAS: 117724-64-8 UN: 3265 ADR: 8,III |