Imprimer
Methyl-5-iodo-3-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzenecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6102-1G PC6102-500MG PC6102-5G
APOSPC6102-1GEA 161 EUR
APOSPC6102-1G APOSPC6102-500MG APOSPC6102-5G
Methyl-5-iodo-3-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzenecarboxylate
Methyl-5-iodo-3-methyl-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzenecarboxylate
Formule: C₁₁H₉F₃INO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12827837
Numéro CAS: 1186405-10-6