Imprimer
3-Bromo-2,5-difluoropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6076-1G PC6076-250MG PC6076-5G
APOSPC6076-1GEA 265 EUR
APOSPC6076-1G APOSPC6076-250MG APOSPC6076-5G
3-Bromo-2,5-difluoropyridine 98%
3-Bromo-2,5-difluoropyridine
Formule: C₅H₂BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827553
Numéro CAS: 1211331-43-9