Imprimer
5-Bromo-2,3-difluoropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6075-10G PC6075-25G PC6075-5G PC6075-1G
APOSPC6075-10GEA 0 EUR
APOSPC6075-10G APOSPC6075-25G APOSPC6075-5G APOSPC6075-1G
5-Bromo-2,3-difluoropyridine 98%
5-Bromo-2,3-difluoropyridine
Formule: C₅H₂BrF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659525
Numéro CAS: 89402-44-8
UN: 3265
ADR: 8,III