5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-3-fluoropicolinic acid, 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formule:
C₆H₃BrFNO₂ Point de fusion: 175…180 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07437865 Numéro CAS: 669066-91-5 |