5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloro-3-fluoropicolinic acid
Formule:
C₆H₃ClFNO₂ Point de fusion: 172…174 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12827555 Numéro CAS: 207994-08-9 |