Imprimer
4-Chloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Amino-2-chloro-4-iodobenzotrifluoride
PC6061-1G PC6061-500MG PC6061-5G
APOSPC6061-1GEA 219 EUR
APOSPC6061-1G APOSPC6061-500MG APOSPC6061-5G
4-Chloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
4-Chloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄ClF₃IN
Poids moléculaire: 321.466 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12827773
Numéro CAS: 852569-36-9