4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₈F₃NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00955325 Numéro CAS: 773108-67-1 |