Imprimer
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6044-1G PC6044-5G PC6044-250MG
APOSPC6044-1GEA 137 EUR
APOSPC6044-1G APOSPC6044-5G APOSPC6044-250MG
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₂ClFN₂
Point de fusion: 72…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375055
Numéro CAS: 207994-11-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III