Imprimer
N-Éthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethoxy)ethylaminobenzene
PC6041-1G PC6041-100MG PC6041-250MG
APOSPC6041-1GEA 118 EUR
APOSPC6041-1G APOSPC6041-100MG APOSPC6041-250MG
N-Éthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline 97%
N-Éthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Point d'ébullition: 42…44 °C/0,2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203992
Numéro CAS: 175278-20-3