Imprimer
Acide (3,5-difluoro-4-méthoxyphényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetic acid
PC6037-1G PC6037-5G PC6037-10G PC6037-25G
APOSPC6037-1GEA 142 EUR
APOSPC6037-1G APOSPC6037-5G APOSPC6037-10G APOSPC6037-25G
Acide (3,5-difluoro-4-méthoxyphényl)acétique 98%
Acide (3,5-difluoro-4-méthoxyphényl)acétique
Formule: C₉H₈F₂O₃
Point de fusion: 85…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115919
Numéro CAS: 886498-74-4