Imprimer
Acide perfluoroheptanoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC6034-100G PC6034-25G
APOSPC6034-100GEA 158 EUR
APOSPC6034-100G APOSPC6034-25G
Acide perfluoroheptanoïque 98%
Acide perfluoroheptanoïque
Formule: C₇HF₁₃O₂
Point d'ébullition: 175 °C
Point de fusion: 30 °C
Densité: 1,792 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039604
Numéro CAS: 375-85-9
UN: 3261
ADR: 8,II