Imprimer
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
PC6022-1G PC6022-5G
APOSPC6022-1GEA 26.1 EUR
APOSPC6022-1G APOSPC6022-5G
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Formule: C₄H₅F₃O₃
Poids moléculaire: 158.08 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095400
Numéro CAS: 44864-47-3
UN: 3261
ADR: 8 III