Imprimer
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6021-1G PC6021-250MG PC6021-5G
APOSPC6021-1GEA 29 EUR
APOSPC6021-1G APOSPC6021-250MG APOSPC6021-5G
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅HBrClF₃N₂
Point d'ébullition: 44…45 °C/5mmHg
Point de fusion: –2 to 0 °C
Densité: 1,92 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909762
Numéro CAS: 425392-76-3