Imprimer
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6019-1G PC6019-500MG
APOSPC6019-1GEA 386 EUR
APOSPC6019-1G APOSPC6019-500MG
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₃BrClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025923
Numéro CAS: 1160474-82-7