Imprimer
3,5-Difluoro-4-méthoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6018-10G PC6018-5G PC6018-1G
APOSPC6018-10GEA 299 EUR
APOSPC6018-10G APOSPC6018-5G APOSPC6018-1G
3,5-Difluoro-4-méthoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Poids moléculaire: 169.13 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115912
Numéro CAS: 104197-15-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III