Imprimer
Acide 3-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 5-chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluique
PC6011-25G PC6011-5G PC6011-1G
APOSPC6011-25GEA 111 EUR
APOSPC6011-25G APOSPC6011-5G APOSPC6011-1G
Acide 3-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoïque
Acide 3-chloro-5-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115846
Numéro CAS: 53985-49-2