Imprimer
Perfluoroicosane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6004-1G PC6004-5G
APOSPC6004-1GEA 125 EUR
APOSPC6004-1G APOSPC6004-5G
Perfluoroicosane 97%
Perfluoroicosane
Mass spectrometry standard.
Formule: C₂₀F₄₂
Poids moléculaire: 1038.15 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C
Point de fusion: 162…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000438
Numéro CAS: 37589-57-4
EINECS: 253-557-9