Imprimer
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Héneicosafluoro-12-iodododécane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6003M-25G PC6003M-5G
APOSPC6003M-25GEA 340 EUR
APOSPC6003M-25G APOSPC6003M-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Héneicosafluoro-12-iodododécane 97%
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Héneicosafluoro-12-iodododécane
Formule: C₁₂H₄F₂₁I
Point d'ébullition: 108 °C/10mmHg
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039412
Numéro CAS: 2043-54-1
EINECS: 218-054-0