Imprimer
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,5-Bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoic Acid Methyl Ester
PC5979N-5G PC5979N-1G PC5979N-25G
APOSPC5979N-5GEA 121 EUR
APOSPC5979N-5G APOSPC5979N-1G APOSPC5979N-25G
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) 97%
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers)
Formule: C₁₀H₃F₁₇O₄
Poids moléculaire: 510.10 g/mol
Point d'ébullition: 155…156 °C
Densité: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054723
Numéro CAS: 26131-32-8