Décafluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)cyclohexane, grade Technique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)
Formule:
C₈F₁₆ Poids moléculaire: 400.06 g/mol Point d'ébullition: 101…102 °C Point de fusion: –55 °C Densité: 1.828 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001469 Numéro CAS: 335-27-3 EINECS: 206-386-9 |