Imprimer
Décafluoro-5,6-bis(trifluorométhyl)cyclohexane 70%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5979L-100G PC5979L-25G
APOSPC5979L-100GEA 388 EUR
APOSPC5979L-100G APOSPC5979L-25G
Décafluoro-5,6-bis(trifluorométhyl)cyclohexane 70%
Décafluoro-5,6-bis(trifluorométhyl)cyclohexane
Formule: C₈F₁₆
Point d'ébullition: 101…103 °C
Densité: 1,861 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 23,9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066612
Numéro CAS: 306-98-9
EINECS: 206-195-0
UN: 1993
ADR: 3,III