Imprimer
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1,2,2,3,4-Hexafluoro-3,4-bis(trifluorométhyl)cyclobutane
PC5979K-250G PC5979K-50G
APOSPC5979K-250GEA 627 EUR
APOSPC5979K-250G APOSPC5979K-50G
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane 97%
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Mixture of 97% 1,2-isomer; balance 1,3-isomer
Formule: C₆F₁₂
Poids moléculaire: 300.05 g/mol
Point d'ébullition: 45 °C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013737
Numéro CAS: 2994-71-0
EINECS: 249-145-3