Imprimer
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 2-Bromo-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC5975-100G PC5975-25G PC5975-500G
APOSPC5975-100GEA 58 EUR
APOSPC5975-100G APOSPC5975-25G APOSPC5975-500G
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃BrF₆
Poids moléculaire: 293.01 g/mol
Point d'ébullition: 146…147 °C
Densité: 1.691 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094336
Numéro CAS: 7617-93-8