Imprimer
2,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromométhyl)-2,5-bis(trifluorométhyl)benzène
PC5969-1G PC5969-25G PC5969-5G
APOSPC5969-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5969-1G APOSPC5969-25G APOSPC5969-5G
2,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
2,5-Bis(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₉H₅BrF₆
Point d'ébullition: 176 °C
Densité: 1,674 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799485
Numéro CAS: 302911-98-4
UN: 3265
ADR: 8,II