1-Fluoro-4-ethynylbenzène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Ethynyl-4-fluorobenzène
Formule:
C₈H₅F Poids moléculaire: 120.13 g/mol Point d'ébullition: 55…56 °C/40mmHg Point de fusion: 27…28 °C Densité: 1.048 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 29 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00168823 Numéro CAS: 766-98-3 UN: 1325 ADR: 4.1 II |