1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₄F₆ Point d'ébullition: 147…148 °C Densité: 1,346 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 44 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01861850 Numéro CAS: 88444-81-9 UN: 1993 ADR: 3,III |