Imprimer
2-Fluoro-p-crésol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-5-methylbenzene
PC5944-5G PC5944-100G PC5944-25G
APOSPC5944-5GEA 24.8 EUR
APOSPC5944-5G APOSPC5944-100G APOSPC5944-25G
2-Fluoro-p-crésol
2-Fluoro-p-crésol
Formule: C₇H₇FO
Poids moléculaire: 126.13 g/mol
Point d'ébullition: 172…174 °C
Densité: 1.155 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094332
Numéro CAS: 452-81-3