Imprimer
2'-Fluoro-4'-méthylacétophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Fluoro-4-methylphenyl)ethanone
PC5942-1G PC5942-5G
APOSPC5942-1GEA 30.6 EUR
APOSPC5942-1G APOSPC5942-5G
2'-Fluoro-4'-méthylacétophénone
2'-Fluoro-4'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094331
Numéro CAS: 29427-48-3