2-Amino-4-fluorophénol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Fluoro-2-hydroxyaniline
Formule:
C₆H₆FNO Point de fusion: 138…141 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077451 Numéro CAS: 399-97-3 |