Imprimer
Acide (2-fluoro-4-méthylphényl)acétique 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-4-methylphenylacetic acid
PC5939-1G PC5939-5G PC5939-10G
APOSPC5939-1GEA 23.2 EUR
APOSPC5939-1G APOSPC5939-5G APOSPC5939-10G
Acide (2-fluoro-4-méthylphényl)acétique 95%
Acide (2-fluoro-4-méthylphényl)acétique
Formule: C₉H₉FO₂
Poids moléculaire: 168.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094329
Numéro CAS: 518070-28-5