Imprimer
Acide 2-fluoro-p-toluique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5934-5G PC5934-100G PC5934-25G
APOSPC5934-5GEA 21.9 EUR
APOSPC5934-5G APOSPC5934-100G APOSPC5934-25G
Acide 2-fluoro-p-toluique
Acide 2-fluoro-p-toluique
Formule: C₈H₇FO₂
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092906
Numéro CAS: 7697-23-6