Imprimer
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5924-1G PC5924-5G
APOSPC5924-1GEA 0 EUR
APOSPC5924-1G APOSPC5924-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
Point d'ébullition: 77…78 °C/7mmHg
Point de fusion: 28…30 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11044268
Numéro CAS: 514797-97-8