Imprimer
Acide (3-fluoro-5-méthylphényl)acétique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
PC5921-1G PC5921-5G PC5921-10G
APOSPC5921-1GEA 52.2 EUR
APOSPC5921-1G APOSPC5921-5G APOSPC5921-10G
Acide (3-fluoro-5-méthylphényl)acétique
Acide (3-fluoro-5-méthylphényl)acétique
Formule: C₉H₉FO₂
Poids moléculaire: 168.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094318
Numéro CAS: 518070-22-9